Principaux documents
796719
Sigma-Aldrich
4-Bromomethylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
95%
Synonyme(s) :
1-Boc-4-bromomethylpiperidine
1 G
289,00 €
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
289,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
289,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC(CBr)CC1
InChI
1S/C11H20BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
YGJXBTRLYHCWGD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable