Principaux documents
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
10 G
26,70 €
25 G
63,40 €
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
26,70 €
25 G
63,40 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Beilstein:
1102322
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
26,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.55 (lit.)
pb
159 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
23-27 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup