N7524
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
Synonyme(s) :
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
171-173 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.