Principaux documents
N4207
Sigma-Aldrich
1-Naphthylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
1-Naphthaleneacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6192 (lit.)
pb
191-194 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
33-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
Clé InChI
OQRMWUNUKVUHQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Alina Plenis et al.
Chromatographia, 76(5-6), 255-265 (2013-03-14)
A new liquid chromatographic (LC) method for simultaneous determination of lidocaine hydrochloride (LH) and tribenoside (TR) along with their related compounds in pharmaceutical preparations is described. Satisfactory LC separation of all analytes after the liquid-liquid extraction (LLE) procedure with ethanol