Documents
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3CO2C6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Numéro Beilstein :
658785
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
120 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
Clé InChI
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter