MT51350036
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350036
Volume
250 mL
pH
9.21
Description générale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable