Principaux documents
MT51344750
Mettler Toledo perfectION reference filling solution A
volume 5 x 60 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344750
Volume
5 x 60 mL
Informations légales
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Pictogrammes
Flame over circle
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Ox. Liq. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :