MT51344703
Mettler-Toledo perfectION™ combination electrode
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
epoxy shaft
glass membrane (polymer)
Description
BNC connector
Reference electrolyte Ion Electrolyte A
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51344703
Plage de mesure de la température
0-40 °C
L du câble
1.2 m
Plage de pH
2.5-11
Description générale
The new Click & Clear™ junction of the combined ion-selective electrodes combines three advantages in one tool: The electrolyte solution can flow easily through the junction by pressing the electrode head downwards. This ensures that the junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled if necessary.
Click & Clear™ is a sleeve junction that enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution, even in difficult samples.
Features and Benefits
All combined ion-selective electrodes consist of a measuring electrode complete with an integrated reference. There is therefore no need for an additional reference electrode.
- Sensor with attached cable and BNC connector
- Reference electrolyte (60 mL)
- Operating instructions
To ensure an unproblematic start to your ISE measurement, the required calibration standards and ISA solutions (Ionic Strength Adjuster) can be ordered at the same time.
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)