Principaux documents
M67400
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-pentene
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1731096
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
4.45 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
Point d'ébullition
53-54 °C (lit.)
Densité
0.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)CC=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clé InChI
WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-23.8 °F
Point d'éclair (°C)
-31 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Esther Marco et al.
Journal of chromatography. A, 1410, 51-59 (2015-08-06)
A method for the rapid analysis of volatile organic compounds (VOCs) in smoke from tobacco and electronic cigarettes and in exhaled breath of users of these smoking systems has been developed. Both disposable and rechargeable e-cigarettes were considered. Smoke or