Principaux documents
111406
Sigma-Aldrich
Vinylcyclohexane
97%
Synonyme(s) :
Cyclohexylethylene
5 G
80,30 €
80,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
80,30 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Beilstein:
1304663
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
80,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2,8H,1,3-7H2
Clé InChI
LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
21 °C - closed cup