Principaux documents
M60406
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-m-toluic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Beilstein:
1960698
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
220-223 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C(O)=O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
DGDAVTPQCQXLGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable