M49801
3-Methylhexane
99%
Synonyme(s) :
(±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.13 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
536 °F
Limite d'explosivité
~7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
91 °C (lit.)
Pf
−119 °C (lit.)
Densité
0.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
VLJXXKKOSFGPHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cu-catalyzed hydrocarboxylation of simple alkanes to corresponding branched monocarboxylic acids in aqueous medium at low-temperature.
- Au-catalyzed oxygenation of alkanes with H2O2 in acetonitrile.
- FeCI3 catalyzed photooxygenation of simple alkanes to corresponding alcohols in presence of atmospheric O2.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup