Principaux documents
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
Synonyme(s) :
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.41
Beilstein:
3590103
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥99% (31P-NMR)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.470 (lit.)
pb
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
Clé InChI
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
119.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.5 °C - closed cup