Principaux documents
L499617
(4-PHENYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETONITRILE
AldrichCPR
L499617-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L499617-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.264
Numéro MDL:
41,40 €