Principaux documents
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
Synonyme(s) :
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
1 G
153,00 €
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
153,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H11CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Beilstein:
4663647
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
153,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Activité optique
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
Pf
127-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clé InChI
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable