Principaux documents
L481181
4-Isopropylbenzylamine
AldrichCPR
L481181-250MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L481181-250MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.238
Numéro MDL:
178,00 €