Documents
L410403
4-{[(E)-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.433
Numéro MDL:
Autres remarques