Documents
L410535
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.548
Numéro MDL:
Autres remarques