Principaux documents
L300942
ETHYL 6-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
L300942-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L300942-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.295
Numéro MDL:
41,40 €