Principaux documents
L300136
4-(6-METHOXY-2-PYRIDINYL)BENZALDEHYDE
AldrichCPR
L300136-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L300136-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.238
Numéro MDL:
110,00 €