Principaux documents
L299278
3,7,11,15-TETRAMETHYL-1-HEXADECYN-3-OL
AldrichCPR
L299278-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L299278-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H38O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.525
Numéro MDL:
110,00 €