Documents
L294322
N-(4-F-BENZYL)-2-((4-ME-5-(3-ME-PHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19FN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.452
Numéro MDL:
Autres remarques