Principaux documents
L253200
2,2-BIS((DIETHYLAMINO)METHYL)-1,3-PROPANEDIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H30N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.396
Numéro MDL:
Autres remarques