Principaux documents
L247405
2-((5-(BENZYLTHIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PH)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14F3N3OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.519
Numéro MDL:
Autres remarques