Principaux documents
L242039
4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-ETHYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.331
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.