Principaux documents
L168327
2,5-DIHYDROXY-3-OXO-1,4,6-CYCLOHEPTATRIENE-1-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
L168327-10MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L168327-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.134
Numéro MDL:
110,00 €