Principaux documents
L167932
2-METHOXY-6-METHYLPHENOL
AldrichCPR
L167932-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L167932-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.168
Numéro MDL:
158,00 €