Principaux documents
L159107
RCL L159107
AldrichCPR
L159107-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L159107-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H40N4O4Rh2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.421
Numéro MDL:
178,00 €