Principaux documents
L117986
ETHYL (2-{[(1-HEXYL-4-HYDROXY-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)CARBONYL]AMINO}-1,3-THIAZOL-4-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H27N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.553
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.