Documents
L107417
N'(1),N'(8)-BIS(2-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE)OCTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C36H38N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.729
Numéro MDL:
Autres remarques