Principaux documents
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
Synonyme(s) :
Oxidizer
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
Concentration
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
Couleur
clear brownish, solution
Notes préparatoires
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
<50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
< 10 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter