L010400
Acétonitrile
for DNA synthesis
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Conditionnement
pkg of 4 × 4 L L010400-04
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Indice de réfraction
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup