KN8973000000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 7 in.
Synonyme(s) :
897300-0000
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897300-0000
Paramètres
100 MHz frequency
Longueur
7 in.
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Catégories apparentées
Description générale
Supplied without caps. All tubes supplied in packs of 50.