Principaux documents
KN8971100008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency >200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 51 μm
Synonyme(s) :
897110-0008
5 EA
30,20 €
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
30,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
30,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Fabricant/nom de marque
Kimble® 897110-0008
Paramètres
>200 MHz frequency
L × courbure × concentricité
8 in. × 28 μm × 51 μm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.38 mm
Description générale
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Informations légales
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.