Principaux documents
JRD0151
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)isoxazole-5-carbaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6FNO2
Poids moléculaire :
191.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-5-7(6-13)14-12-10/h1-6H
Clé InChI
XKEKTJAIKFOVIQ-UHFFFAOYSA-N