Documents
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Synonyme(s) :
PA-PEG4-PA
About This Item
Formule linéaire :
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1