JKA10011
8arm-PEG15K
average MN 15,000, Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, amine reactive
Synonyme(s) :
8arm-PEG-Succinimidyl Glutarate, Polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
8arm-PEG15K-Succinimidyl Glutarate, tripentaerythritol core, average Mn 15,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 15,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.