I6806
Iodoacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges