Documents
I29301
Sigma-Aldrich
Itaconyl chloride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Methylenesuccinic acid chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClCOCH2C(=CH2)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O2/c1-3(5(7)9)2-4(6)8/h1-2H2
Clé InChI
CGCRIQNPIBHVCQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter