Principaux documents
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I) iodide
anhydrous, beads
About This Item
Formule linéaire :
TlI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Forme
beads
Pf
440 °C (lit.)
Densité
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)