Principaux documents
HAM59000-30
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1750 BFP, volume 500 μL
1 EA
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1750 BFP
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
700 psig pressure
D.I. × D.E.
3.26 mm × 7.75 mm
Volume
500 μL
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.