Principaux documents
HAM59000-35
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1001 BFP, volume 1 mL
1 EA
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
162,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1001 BFP
Fabricant/nom de marque
Hamilton 59000-35
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E.
4.61 mm × 9.02 mm
Volume
1 mL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.