Principaux documents
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
1 EA
403,00 €
403,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
403,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
403,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Caractéristiques
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
Paramètres
-10-100 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
20 mm
pH
0-14
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.