Documents
HAM238381
Hamilton® Polyplast lab pH electrode
plastic (SAN)/glass, 1 m BNC connector
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
Matériaux
cylindrical V glass membrane
plastic (SAN)/glass
single pore diaphragm
Caractéristiques
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC connector
Paramètres
0-60 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
10 mm
pH
0-14
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.