Principaux documents
H4766
Sigma-Aldrich
Hydrazine hemisulfate salt
≥98%
Synonyme(s) :
Dihydrazine sulfate, Dihydrazinium sulfate
100 G
46,40 €
46,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
46,40 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NNH2 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Chaîne SMILES 
NN.NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H4N2.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*1-2H2;(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
DBLJAFVPFHRQSP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Hydrogen Generation from Hydrolytic Dehydrogenation of Hydrazine Borane: Discusses the generation of hydrogen from hydrazine hemisulfate and its potential applications in hydrogen energy sources (Tunç et al., 2015).
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mohammad Mahdi Doroodmand
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1969-1974 (2013-03-19)
Effect of "Discrete Fourier Transform" (DFT) is studied for electrochemical detection of some electroactive species using multi-walled carbon nanotube/polyacrylonitrile ceramic fiber as ultra micro electrode. Based on DFT theory, two independent phases i.e. the imaginary and real phases are evaluated
Muhammad Sani Usman et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(12), 14928-14936 (2012-12-18)
Herein we report a synthesis of copper nanoparticles (Cu-NPs) in chitosan (Cts) media via a chemical reaction method. The nanoparticles were synthesized in an aqueous solution in the presence of Cts as stabilizer and CuSO(4)·5H(2)O precursor. The synthesis proceeded with
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of
Tino Wilson Sanchez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(4), 957-963 (2013-01-12)
Human lens epithelium-derived growth factor (LEDGF)/p75 plays an important role in the HIV life cycle by stimulating integrase (IN)-led viral DNA integration into cellular chromosomes. Mechanistic studies show the majority of IN inhibitors chelate magnesium ions in the catalytic active
Nadia A Mohamed et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(12), 13969-13988 (2012-11-28)
Twelve novel intrinsically colored wholly aromatic azopolyamide-hydrazides containing various proportions of para- and meta-phenylene units were successfully synthesized by a low temperature (-10 °C) solution polycondensation reaction of either 4-amino-3-hydroxybenzhydrazide (4A3HBH) or 3-amino-4-hydroxybenzhydrazide (3A4HBH) with an equimolar amount of either