Key Documents
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
Synonyme(s) :
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
Clé InChI
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable