Principaux documents
Z125318
Ace PTFE ferrules
for tubing o.d., 3.2 mm (1/8 in.)
12 EA
40,40 €
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
40,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
27121703
Nomenclature NACRES :
NB.35
40,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for tubing o.d. 3.2 mm (1/8 in.)
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 1171003
Catégories apparentées
Description générale
For use in place of O-rings on threaded glassware.