Principaux documents
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 10 m, 0.18 mm diameter
Synonyme(s) :
CU065138
1 EA
217,00 €
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
217,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
217,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 965-164-34
Longueur
10 m
Diamètre
0.18 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.