Principaux documents
GF36678796
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
Synonyme(s) :
AG065160
1 EA
439,00 €
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
439,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
439,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 366-787-96
Longueur
5 m
Diamètre
1.0 mm