Principaux documents
GF94766619
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, thickness 1.0 mm, Al97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, size 300 × 300 mm, temper t6
Synonyme(s) :
AL220300
1 EA
444,00 €
444,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
444,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
444,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 947-666-19
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable